2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909499-1G OR909499-5G
APOSOR909499-1GEA 219 EUR
APOSOR909499-1G APOSOR909499-5G
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formula: C₆H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129722
Núm. CAS: 31058-81-8