2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 144 EUR
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Formula: C₆H₈N₂OS
MW: 156.206 g/mol
Pto. de fusión: 230…232 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18801061
Núm. CAS: 61996-32-5