2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909508-1G OR909508-250MG OR909508-5G
APOSOR909508-1GEA 328 EUR
APOSOR909508-1G APOSOR909508-250MG APOSOR909508-5G
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11603418
Núm. CAS: 1082930-33-3