6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909554-1G OR909554-250MG
APOSOR909554-1GEA 574 EUR
APOSOR909554-1G APOSOR909554-250MG
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
Formula: C₉H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17212483
Núm. CAS: 99286-44-9