3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909555-10G OR909555-1G OR909555-5G
APOSOR909555-10GEA 754 EUR
APOSOR909555-10G APOSOR909555-1G APOSOR909555-5G
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09950471
Núm. CAS: 939999-23-2