Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909559-1G OR909559-5G
APOSOR909559-1GEA 168 EUR
APOSOR909559-1G APOSOR909559-5G
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13174842
Núm. CAS: 73058-14-7