Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909560-1G OR909560-25G OR909560-5G
APOSOR909560-1GEA 145 EUR
APOSOR909560-1G APOSOR909560-25G APOSOR909560-5G
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22421508
Núm. CAS: 70696-64-9