N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909573-1G OR909573-25G OR909573-5G
APOSOR909573-1GEA 145 EUR
APOSOR909573-1G APOSOR909573-25G APOSOR909573-5G
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₃H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09063237
Núm. CAS: 204142-42-7