4-Benzylmorpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909577-10G OR909577-1G OR909577-5G
APOSOR909577-10GEA 198 EUR
APOSOR909577-10G APOSOR909577-1G APOSOR909577-5G
4-Benzylmorpholine 97%
4-Benzylmorpholine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090503
Núm. CAS: 10316-00-4