tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909590-1G OR909590-5G
APOSOR909590-1GEA 163 EUR
APOSOR909590-1G APOSOR909590-5G
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,237 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21105448
Núm. CAS: 1378390-62-5