2-Propanoyl-3-picoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3-Methylpyridin-2-yl)propan-1-one
OR909599-1G OR909599-5G
APOSOR909599-1GEA 219 EUR
APOSOR909599-1G APOSOR909599-5G
2-Propanoyl-3-picoline 96%
2-Propanoyl-3-picoline
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16087790
Núm. CAS: 917872-34-5