2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909610-1G OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA 219 EUR
APOSOR909610-1G APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16820170
Núm. CAS: 1249752-31-5