2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909617-1G OR909617-5G
APOSOR909617-1GEA 219 EUR
APOSOR909617-1G APOSOR909617-5G
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036616
Núm. CAS: 136764-92-6