5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909620-1G OR909620-250MG
APOSOR909620-1GEA 435 EUR
APOSOR909620-1G APOSOR909620-250MG
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₉H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04448825
Núm. CAS: 73351-87-8