4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909624-1G OR909624-5G
APOSOR909624-1GEA 290 EUR
APOSOR909624-1G APOSOR909624-5G
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole
Formula: C₅H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01924766
Núm. CAS: 2161-68-4