4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909632-10G OR909632-1G OR909632-5G
APOSOR909632-10GEA 502 EUR
APOSOR909632-10G APOSOR909632-1G APOSOR909632-5G
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₉H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03764730
Núm. CAS: 79050-49-0