Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909642-1G OR909642-5G
APOSOR909642-1GEA 98.6 EUR
APOSOR909642-1G APOSOR909642-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Oxazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₄N₂O
MW: 120,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13175183
Núm. CAS: 273-97-2