3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909649-1G OR909649-5G
APOSOR909649-1GEA 219 EUR
APOSOR909649-1G APOSOR909649-5G
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea
Formula: C₆H₉ClN₂O₂
MW: 176,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06347921
Núm. CAS: 771499-64-0