1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909656-1G OR909656-5G
APOSOR909656-1GEA 168 EUR
APOSOR909656-1G APOSOR909656-5G
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₁N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22666476
Núm. CAS: 1390654-83-7