2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909664-1G OR909664-5G
APOSOR909664-1GEA 219 EUR
APOSOR909664-1G APOSOR909664-5G
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine 97%
2-Methyl-5-(2-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637387
Núm. CAS: 1017665-59-6