Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylat
OR909668-5G
APOSOR909668-5GEA 192 EUR
APOSOR909668-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl 5-cyclopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16658044
Núm. CAS: 133261-06-0