tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate, tert-Butyl N-(2-amino-2-sulphanylideneethyl)carbamate, tert-Butyl (2-amino-2-thioxoethyl)carbamate
OR909672-1G OR909672-5G
APOSOR909672-1GEA 75.4 EUR
APOSOR909672-1G APOSOR909672-5G
tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate
Formula: C₇H₁₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 120…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09025922
Núm. CAS: 89226-13-1