1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909708-1G OR909708-5G
APOSOR909708-1GEA 0 EUR
APOSOR909708-1G APOSOR909708-5G
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride 98%
1-(Piperidin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022655
Núm. CAS: 89895-05-6