N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909710-10G OR909710-1G OR909710-5G
APOSOR909710-10GEA 754 EUR
APOSOR909710-10G APOSOR909710-1G APOSOR909710-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 98%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19597438
Núm. CAS: 1203954-92-0