6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909718-1G
OR909718-250MG
APOSOR909718-1GEA
0
EUR
APOSOR909718-1G
APOSOR909718-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formula:
C₆H₆ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13189892 Núm. CAS: 1196146-98-1 |