4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-1-(methoxymethyl)-1H-pyrazole
OR909723-1G OR909723-5G
APOSOR909723-1GEA 219 EUR
APOSOR909723-1G APOSOR909723-5G
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂O
MW: 191,026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18324047
Núm. CAS: 1071200-42-4