Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
OR909728-1G OR909728-5G
APOSOR909728-1GEA 81.2 EUR
APOSOR909728-1G APOSOR909728-5G
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04004149
Núm. CAS: 2739-74-4