1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909734-1G OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA 364 EUR
APOSOR909734-1G APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21195618
Núm. CAS: 125001-10-7