5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909754-10G OR909754-1G OR909754-5G
APOSOR909754-10GEA 647 EUR
APOSOR909754-10G APOSOR909754-1G APOSOR909754-5G
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177.246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10009548
Núm. CAS: 94924-94-4