tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR909760-1G OR909760-5G OR909760-10G
APOSOR909760-1GEA 132 EUR
APOSOR909760-1G APOSOR909760-5G APOSOR909760-10G
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate
Formula: C₈H₁₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20624610
Núm. CAS: 220074-38-4