2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzo[d][1,3]dioxol-4-ol
OR909770-1G
APOSOR909770-1GEA 108 EUR
APOSOR909770-1G
2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
2H-1,3-benzodioxol-4-ol
Formula: C₇H₆O₃
MW: 138,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092232
Núm. CAS: 69393-72-2