2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909773-1G OR909773-250MG OR909773-5G
APOSOR909773-1GEA 221 EUR
APOSOR909773-1G APOSOR909773-250MG APOSOR909773-5G
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398370
Núm. CAS: 121001-06-7