6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR909801-1G
OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA
114
EUR
APOSOR909801-1G
APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Formula:
C₇H₉BrN₂·ClH MW: 237,525 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12198831 Núm. CAS: 724770-74-5 |