6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909804-1G OR909804-250MG
APOSOR909804-1GEA 364 EUR
APOSOR909804-1G APOSOR909804-250MG
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01685973
Núm. CAS: 1882-77-5