6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR909809-100G
OR909809-25G
OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA
905
EUR
APOSOR909809-100G
APOSOR909809-25G
APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₁BrN₂·ClH MW: 251,551 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12756445 Núm. CAS: 1150271-22-9 |