7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909870-1G OR909870-250MG
APOSOR909870-1GEA 288 EUR
APOSOR909870-1G APOSOR909870-250MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00598405
Núm. CAS: 42327-52-6