Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910010-25G
APOSOR910010-25GEA 224 EUR
APOSOR910010-25G
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179562
Núm. CAS: 62366-53-4