5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910019-1G OR910019-250MG
APOSOR910019-1GEA 637 EUR
APOSOR910019-1G APOSOR910019-250MG
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23378484
Núm. CAS: 861325-16-8