6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910028-1G
APOSOR910028-1GEA 115 EUR
APOSOR910028-1G
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18633056
Núm. CAS: 1264193-11-4