6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR910029-1G OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA 294 EUR
APOSOR910029-1G APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 240…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17677174
Núm. CAS: 1239880-00-2