1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910039-1G OR910039-5G
APOSOR910039-1GEA 203 EUR
APOSOR910039-1G APOSOR910039-5G
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole 98%
1-(2-Chlorophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12192626
Núm. CAS: 917508-36-2