1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910110-1G OR910110-5G
APOSOR910110-1GEA 219 EUR
APOSOR910110-1G APOSOR910110-5G
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole
Formula: C₉H₁₅N₃O
MW: 181,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405513
Núm. CAS: 1111096-05-9