1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910124-10G OR910124-1G OR910124-5G
APOSOR910124-10GEA 754 EUR
APOSOR910124-10G APOSOR910124-1G APOSOR910124-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23699502
Núm. CAS: 16087-92-6