1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR910151-25G OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA 456 EUR
APOSOR910151-25G APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12192641
Núm. CAS: 15754-60-6