Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910155-1G OR910155-5G
APOSOR910155-1GEA 112 EUR
APOSOR910155-1G APOSOR910155-5G
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973677
Núm. CAS: 53484-20-1