1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910190-1G OR910190-5G
APOSOR910190-1GEA 219 EUR
APOSOR910190-1G APOSOR910190-5G
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956939
Núm. CAS: 18249-98-4