1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910204-1G OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA 328 EUR
APOSOR910204-1G APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15524608
Núm. CAS: 68338-28-3