7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910218-1G
APOSOR910218-1GEA 130 EUR
APOSOR910218-1G
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226749
Núm. CAS: 1064721-11-4