tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910227-1G
OR910227-5G
APOSOR910227-1GEA
101
EUR
APOSOR910227-1G
APOSOR910227-5G
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ MW: 182.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21609566 Núm. CAS: 186551-70-2 |