6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR910232-1G OR910232-250MG
APOSOR910232-1GEA 144 EUR
APOSOR910232-1G APOSOR910232-250MG
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976188
Núm. CAS: 851916-84-2